Få mere at vide
4-Bromo-2,6-xylidin, TRC
Artikelnummer. 30337101
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30337101 25 g
1 options
Artikelnummer. 30337101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68922525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Molekylær formel C8 H10 Br N
Mængde 25 g
Synonym Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
InChI formel InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
SMIL Cc1cc(Br)cc(C)c1N
IUPAC navn 4-bromo-2,6-dimethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 200.076
Formel vægt 198.9997