Få mere at vide
4-brom-2,6-dinitrotoluen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13418638 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13418638 1 g Glasflaske 1g
13408638 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13418638 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448860010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 95192-64-6
Molekylær formel C7H5BrN2O4
Molekylvægt (g/mol) 261.03
InChI nøgle UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
PubChem CID 13443186
IUPAC navn 5-brom-2-methyl-1,3-dinitrobenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2, 6-dinitrotoluene
Smeltepunkt 86 °C til 88 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 261.03
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.