Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377386 1 g 1g
11387386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09375.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77159-76-3
Molekylær formel C9H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 226.07
MDL nummer MFCD00037040
InChI nøgle XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, 4-bromo-2,6-dimethylphenylisocyanate, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenisocyanate, benzene,5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethyl, 5-bromanyl-2-isocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene, 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethyl-9ci
PubChem CID 4430747
IUPAC navn 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethylbenzene
SMIL CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 5506753
Formel vægt 226.08
Procent renhed 98%