missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-2,6-dimethylphenol-d8 (Major), TRC

Artikelnummer. 30338725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338725 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684177250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylphenol-d8
CAS 1142096-13-6
Molekylær formel C8HD8BrO
Mængde 250 mg
Synonym 4-Bromo-2,6-xylenol-d8, 2,6-Dimethyl-4-bromophenol-d8, NSC 63922-d8
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
SMIL BrC1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H]
IUPAC navn 4-bromo-3,5-dideuterio-2,6-bis(trideuteriomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 209.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.