missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dimethylphenol-d8 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-dimethylphenol-d8 |
| CAS | 1142096-13-6 |
| Molekylær formel | C8HD8BrO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2,6-xylenol-d8, 2,6-Dimethyl-4-bromophenol-d8, NSC 63922-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D |
| SMIL | BrC1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(O)C(C([2H])([2H])[2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | 4-bromo-3,5-dideuterio-2,6-bis(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?