Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 11460247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460247 500 g 500g
11440247 25 g 25g
11450247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21669.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 2374-05-2 | C8H9BrO | 201,06 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Det bruges som konserveringsmiddel til belægninger, slam og
til at kontrollere mikrobiel begroning i papirmøller, oliefelter og læderprocesser og vandbehandlingsprocesser mod mikrobielt angreb.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2374-05-2
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00002314
InChI nøgle ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
PubChem CID 16919
IUPAC navn 4-brom-2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 500 g
Beilstein 1862399
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 201.07
Procent renhed 99%