Få mere at vide
4-brom-2,6-dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440247 25 g 25g
11450247 100 g 100g
11460247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21669.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2374-05-2 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Det bruges som konserveringsmiddel til belægninger, slam og til at kontrollere mikrobiel begroning i papirmøller, oliefelter og læderprocesser og vandbehandlingsprocesser mod mikrobielt angreb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som konserveringsmiddel til belægninger, slam og
til at kontrollere mikrobiel begroning i papirmøller, oliefelter og læderprocesser og vandbehandlingsprocesser mod mikrobielt angreb.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2374-05-2
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00002314
InChI nøgle ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
PubChem CID 16919
IUPAC navn 4-brom-2,6-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
Beilstein 1862399
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 201.07
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-bromo-2,6-dimethylphenol