Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dimethylanisole, 99%
Artikelnummer. 15423237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423237 5 g 5g
11415027 25 g 25g
11425027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21931.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14804-38-7 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14804-38-7
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD00143259
InChI nøgle MMARFGDTMJBIBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dimethylanisole, 5-bromo-2-methoxy-m-xylene, 4-brom-2,6-dimethylanisole, 1-bromo-3,5-dimethyl-4-methoxybenzene, 2,6-dimethyl-4-bromoanisole, benzene, 5-bromo-2-methoxy-1,3-dimethyl, timtec-bb sbb005776, attercop-chm at108629, 4-bromo-2,6-dimethyl-methoxybenzene, pubchem2654
PubChem CID 278654
IUPAC navn 5-brom-2-methoxy-1,3-dimethylbenzen
SMIL COC1=C(C)C=C(Br)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Tæthed 1.347
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.545
Beilstein 1940290
Kogepunkt 117°C to 120°C (13 mmHg)
Formel vægt 215.09
Procent renhed 99%