Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dimethylanilin, 98%
Artikelnummer. 11469562
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469562 250 g 250g
11443484 10 g 10g
11379419 25 g 25g
11459562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469562 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10712.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 24596-19-8 | C8H10BrN | 200,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24596-19-8
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.08
MDL nummer MFCD00007826
InChI nøgle QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
IUPAC navn 4-brom-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Smeltepunkt 47 °C til 52 °C
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1936300
Kogepunkt 120 °C (0,2 mmHg)
Formel vægt 200.08
Procent renhed 98%