Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10500712 5 g Glasflaske 5g
10570892 25 g Glasflaske 25g
13458428 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185190050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24596-19-8
Molekylær formel C8H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 200.08
MDL nummer MFCD00007826
InChI nøgle QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
IUPAC navn 4-brom-2,6-dimethylanilin
SMIL CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2, 6-dimethylaniline
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Rav til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel BrC6H2(CH3)2NH2
Beilstein 12,111
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 200.08
Procent renhed 98%