Få mere at vide
4-Bromo-2,6-diisopropylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-diisopropylaniline |
| CAS | 80058-84-0 |
| Molekylær formel | C12H18BrN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,5-diisopropylaniline, 4-Bromo-2,6-diisopropylphenylamine, 4-Bromo-2,6-bis(1-methylethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18BrN/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,14H2,1-4H3 |
| SMIL | BrC1=CC(C(C)C)=C(N)C(C(C)C)=C1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,6-diisopropylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.18 |
| Formel vægt | 255.06 |