Få mere at vide
4-Bromo-2,6-difluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11335309
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11335309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20329.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104197-13-9
Molekylær formel C6H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 208.99
MDL nummer MFCD00236213
InChI nøgle GPRPSJPFAAGLCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,6-difluoro, pubchem2839, acmc-1bs7j, 2,6 difluoro-4-bromophenol, 2.6-difluoro-4-bromophenol, ksc494m5n, 2,6-difluoro-4-bromo-phenol, phenol,4-bromo-2,6-difluoro
PubChem CID 2736292
IUPAC navn 4-bromo-2,6-difluorophenol
SMIL OC1=C(F)C=C(Br)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,6-difluorophenol
Smeltepunkt ∼50°C
Mængde 1 g
Beilstein 8543473
Formel vægt 208.99
Procent renhed 97%