Få mere at vide
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile |
| CAS | 123843-67-4 |
| Molekylær formel | C7H2BrF2N |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2BrF2N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H |
| SMIL | Fc1cc(Br)cc(F)c1C#N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,6-difluorobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 218 |
| Formel vægt | 216.9339 |