Få mere at vide
4-Bromo-2,6-diethylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-diethylaniline |
| CAS | 56746-19-1 |
| Molekylær formel | C10H14BrN |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,6-diethylbenzenamine, 2,6-Diethyl-4-bromoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BrN/c1-3-7-5-9(11)6-8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1cc(Br)cc(CC)c1N |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,6-diethylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.13 |
| Formel vægt | 227.031 |