Få mere at vide
4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 1526945-64-1 |
| Molekylær formel | C6HBrCl2FNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,6-dichloro-5-fluoronicotinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBrCl2FNO2/c7-2-1(6(12)13)4(8)11-5(9)3(2)10/h(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1c(Cl)nc(Cl)c(F)c1Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.89 |