Få mere at vide
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol, 97%
Artikelnummer. 11441860
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441860 25 g 25g
11421860 1 g 1g
11431860 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441860 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27557.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 213690-27-8 | C9H6BrNO2 | 240.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213690-27-8
Molekylær formel C9H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 240.06
MDL nummer MFCD00799493
InChI nøgle GBXOJTWVFYSJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-5-isoxazolyl phenol, 4-bromo-6-2h-1,2-oxazol-5-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 4-bromo-2-1,2-oxazol-5-yl phenol, acmc-1ckhc, 4-bromo-2-isoxazole-5-yl phenol, phenol,4-bromo-2-5-isoxazolyl
PubChem CID 6744794
IUPAC navn 4-brom-6-(2H-1,2-oxazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL BrC1=CC(=C2ONC=C2)C(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Smeltepunkt 207°C to 212°C
Mængde 25 g
Formel vægt 240.05
Procent renhed 97%