Få mere at vide
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30345884
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30345884 5 g
1 options
Artikelnummer. 30345884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6835455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
CAS 31558-41-5
Molekylær formel C9 H9 Br O3
Mængde 5 g
Synonym 2,5-Dimethoxy-4-bromobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)9(13-2)3-6(8)5-11/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1cc(C=O)c(OC)cc1Br
IUPAC navn 4-bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 245.07
Formel vægt 243.974