Få mere at vide
4-Bromo-2,5-difluorphenol, 99%
Description
4-Brom-2,5-difluorphenol anvendes som råmateriale i organisk syntese. Anvendes i syntesen af allyloxy-baserede biphenyl flydende krystaller med flere laterale fluorsubstituenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Brom-2,5-difluorphenol anvendes som råmateriale i organisk syntese. Anvendes i syntesen af allyloxy-baserede biphenyl flydende krystaller med flere laterale fluorsubstituenter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(lidt).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,5-difluorophenol |
| Smeltepunkt | 51 °C til 53 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (lidt). |
| Formel vægt | 208.99 |
| Procent renhed | 99% |