Få mere at vide
4-Bromo-2,5-difluorphenol, 99%
Artikelnummer. 11346639
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346639 5 g 5g
11356639 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26212.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
CAS: 486424-36-6 | C6H3BrF2O | 208,99 g/mol
4-Brom-2,5-difluorphenol anvendes som råmateriale i organisk syntese. Anvendes i syntesen af allyloxy-baserede biphenyl flydende krystaller med flere laterale fluorsubstituenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brom-2,5-difluorphenol anvendes som råmateriale i organisk syntese. Anvendes i syntesen af allyloxy-baserede biphenyl flydende krystaller med flere laterale fluorsubstituenter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(lidt).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486424-36-6
Molekylær formel C6H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 208.99
MDL nummer MFCD04973751
InChI nøgle BYZMZJIWCQTYSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,5-difluoro-4-hydroxybenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,5-difluoro, acmc-20amnw, phenol,4-bromo-2,5-difluoro, 4-bromanyl-2,5-bis fluoranyl phenol, 1-hydroxy-4-bromo-2,5-difluoro-benzene
PubChem CID 7018042
IUPAC navn 4-brom-2,5-difluorphenol
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,5-difluorophenol
Smeltepunkt 51 °C til 53 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (lidt).
Formel vægt 208.99
Procent renhed 99%