Få mere at vide
4-brom-2,5-dichlorthiophen-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10405892
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10405892 1 g 1g
10480554 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10405892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD09555DA
Kemiske identifikatorer
CAS 166964-36-9
Molekylær formel C4BrCl3O2S2
Molekylvægt (g/mol) 330.416
MDL nummer MFCD00051664
InChI nøgle NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
IUPAC navn 4-brom-2,5-dichlorthiophen-3-sulfonylchlorid
SMIL C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 330.44
Procent renhed 97%