Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 67°C to 71°C |
| Kogepunkt | 119°C to 121°C (1 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 330.44 |
| Procent renhed | 97% |