Få mere at vide
4-Bromo-2,5-dichlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| CAS | 1940-42-7 |
| Molekylær formel | C6H3BrCl2O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol, 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos phenol, Phosvel phenol, 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrCl2O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,5-dichlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.9 |
| Formel vægt | 239.8744 |