Få mere at vide
4-Bromo-2,5-dichlorophenol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| CAS | 1940-42-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Bromo-2,5-dichlorophenol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6H3BrCl2O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,5-Dichloro-4-bromophenol, Leptophos Phenol, Phosvel Phenol |
| SMIL | Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.9 |
| Mængde | 100 mg |