Få mere at vide
4-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448488
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15448488 250 mg 250mg
15438488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15448488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61897.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1260762-06-8
Molekylær formel C11H11BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 267.126
InChI nøgle SEDCSLWVDKMJCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-bromo-2-morpholinobenzonitrile, acmc-209b1e
PubChem CID 70699567
IUPAC navn 4-bromo-2-morpholin-4-ylbenzonitrile
SMIL C1COCCN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C#N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 267.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.