Få mere at vide
4-brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028951
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11441290
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26369.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-Brom-2,3-difluorphenol anvendes som medicinsk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144292-32-0
Molekylær formel C6H3BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 208.99
MDL nummer MFCD08061907
InChI nøgle JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
PubChem CID 10219942
IUPAC navn 4-bromo-2,3-difluorophenol
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Mængde 1 g
Formel vægt 208.99
Procent renhed 97%