Få mere at vide
4-brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Bromo-2,3-difluorphenol bruges som medicinsk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-Bromo-2,3-difluorphenol bruges som medicinsk mellemprodukt.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,3-difluorophenol |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 208.99 |
| Procent renhed | 97% |