Få mere at vide
4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitril, TRC
Artikelnummer. 30340304
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30340304 10 g
1 options
Artikelnummer. 30340304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68420510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
CAS 39186-58-8
Molekylær formel C16H14BrN
Mængde 10 g
Synonym 1-Bromo-3,3-diphenyl-3-cyanopropane, 2,2-Diphenyl-4-bromobutyronitrile, 3-Cyano-3,3-diphenylpropyl Bromide, NSC 80688
InChI formel InChI=1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
SMIL BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 4-bromo-2,2-diphenylbutannitril
Molekylvægt (g/mol) 300.19