Få mere at vide
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-2,2-diphenylbutyric Acid |
| CAS | 37742-98-6 |
| Molekylær formel | C16 H15 Br O2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15BrO2/c17-12-11-16(15(18)19,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)C(CCBr)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,2-diphenylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.19 |
| Formel vægt | 318.0255 |