Få mere at vide
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97%
Artikelnummer. 11465827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465827 1 g 1g
11475827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24389.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 144584-66-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
4-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Det er ustabilt under normal temperatur. opbevaringstemperatur er 2-4 °C. Inkompatible materiale er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144584-66-7
Molekylær formel C7H3BrF2O2
Molekylvægt (g/mol) 237
MDL nummer MFCD01631385
InChI nøgle LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane
PubChem CID 2773297
IUPAC navn 4-brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Brydningsindeks 1.4968
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 237
Procent renhed 97%