Få mere at vide
4'-Bromo-2,2':6',2' '-terpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine |
| CAS | 149817-62-9 |
| Molekylær formel | C15H10BrN3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10BrN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H |
| SMIL | C1=CC=NC(=C1)C2=NC(=CC(=C2)Br)C3=CC=CC=N3 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2,6-dipyridin-2-ylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.16 |