Få mere at vide
4-Bromo-2-(1-methylethyl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30337314
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30337314 10 g
1 options
Artikelnummer. 30337314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68472510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2-(1-methylethyl)phenol
CAS 26307-50-6
Molekylær formel C9H11BrO
Mængde 10 g
Synonym 4-Bromo-2-isopropyl-phenol, 4-Bromo-2-isopropylphenol
InChI formel InChI=1S/C9H11BrO/c1-6(2)8-5-7(10)3-4-9(8)11/h3-6,11H,1-2H3
SMIL CC(C)c1cc(Br)ccc1O
IUPAC navn 4-bromo-2-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 215.09
Formel vægt 213.9993