Få mere at vide
4-brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223022
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10223022
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC09110EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 22034-13-5
Molekylær formel C6H3BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 215.068
MDL nummer MFCD00614355
InChI nøgle KYKBVPGDKGABHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-bromobenzo c 1,2,5-thiadiazole, zlchem 1006, 4-bromo-benz-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-bromo
PubChem CID 736492
IUPAC navn 4-brom-2,1,3-benzothiadiazol
SMIL C1=CC2=NSN=C2C(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 215.07
Procent renhed 95%