Få mere at vide
4-Bromo-1H-pyrazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1H-pyrazole |
| CAS | 2075-45-8 |
| Molekylær formel | C3H3BrN2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Bromopyrazole, NSC 522023 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMIL | Brc1cn[nH]c1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-1H-pyrazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.97 |
| Formel vægt | 145.948 |