Få mere at vide
4-Bromo-1H-pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30332266
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30332266 1 g
1 options
Artikelnummer. 30332266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6871101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1H-pyrazole
CAS 2075-45-8
Molekylær formel C3H3BrN2
Mængde 1 g
Synonym 4-Bromopyrazole, NSC 522023
InChI formel InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMIL Brc1cn[nH]c1
IUPAC navn 4-bromo-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 146.97
Formel vægt 145.948