Få mere at vide
4-Bromo-1H-pyrazol, 98+%
Beskrivelse
4-Bromopyrazol kan anvendes til fremstilling af 4-brom-1-(2-chlorethyl)-1H-pyrazol. Det kan anvendes som udgangsmateriale ved syntesen af 1,4a-bipyrazoler. Anvendes også til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder inhibitorer. Det er også vist at være en af de 4-substituerede pyrazoler, der er i stand til at fungere som inhibitor af leveralkoholdehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Bromopyrazol kan anvendes til fremstilling af 4-brom-1-(2-chlorethyl)-1H-pyrazol. Det kan anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 1,4′ -bipyrazoler. Anvendes også til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder inhibitorer. Det er også vist at være en af de 4-substituerede pyrazoler, der er i stand til at fungere som inhibitor af leveralkoholdehydrogenase.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 93 °C til 96 °C (litteratur) |
| Kogepunkt | 250 °C til 260 °C (litteratur) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 106510 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 146.97 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Fast stof |