Få mere at vide
4-Bromo-1H-pyrazol, 98+%
Artikelnummer. 15421979
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421979 25 g 25g
15431979 500 g 500g
15441979 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64673.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.07 DKK
    439.65 DKK / 25g
    Spare 48.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146,98 g/mol
4-Bromopyrazol kan anvendes til fremstilling af 4-brom-1-(2-chlorethyl)-1H-pyrazol. Det kan anvendes som udgangsmateriale ved syntesen af 1,4a-bipyrazoler. Anvendes også til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder inhibitorer. Det er også vist at være en af de 4-substituerede pyrazoler, der er i stand til at fungere som inhibitor af leveralkoholdehydrogenase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromopyrazol kan anvendes til fremstilling af 4-brom-1-(2-chlorethyl)-1H-pyrazol. Det kan anvendes som udgangsmateriale i syntesen af 1,4′ -bipyrazoler. Anvendes også til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser, herunder inhibitorer. Det er også vist at være en af de 4-substituerede pyrazoler, der er i stand til at fungere som inhibitor af leveralkoholdehydrogenase.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2075-45-8
Molekylær formel C3H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 146.98
MDL nummer MFCD00075602
InChI nøgle WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
PubChem CID 16375
IUPAC navn 4-brom-lH-pyrazol
SMIL BrC1=CNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1H-pyrazole
Smeltepunkt 93°C to 96°C (literature)
Kogepunkt 250°C to 260°C (literature)
Mængde 25 g
Beilstein 106510
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 146.97
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof