Få mere at vide
4-brom-1H-pyrazol-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663223
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663223 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10273612 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10317354 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663223 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF05036DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 288246-16-2
Molekylær formel C4H2BrN3
Molekylvægt (g/mol) 171.985
MDL nummer MFCD00105683
InChI nøgle ZXVFKQRZKKGVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromopyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-3-cyano-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo, pubchem10182, acmc-20aa8h, maybridge1_006470, ksc497k2j, buttpark 181\04-37
PubChem CID 2735623
IUPAC navn 4-brom-lH-pyrazol-5-carbonitril
SMIL C1=NNC(=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 171.98
Procent renhed 97%