Få mere at vide
(4-Bromo-1h-pyrazol-1-yl)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Bromo-1h-pyrazol-1-yl)acetic acid |
| CAS | 82231-53-6 |
| Molekylær formel | C5H5BrN2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2O2/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10/h1-2H,3H2,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)Cn1cc(Br)cn1 |
| IUPAC navn | 2-(4-bromopyrazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.01 |
| Formel vægt | 203.9534 |