Få mere at vide
4-Bromo-1H-indazole, 97+%
Artikelnummer. 15421789
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421789 25 g 25g
15401789 1 g 1g
15411789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64527.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 186407-74-9 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186407-74-9
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD05664001
InChI nøgle KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindazole, 1h-indazole, 4-bromo, 4-bromo 1h indazole, 4-bromo-indazole, bromo-1h-indazole, pubchem7834, 4-bromo-2h-indazole, acmc-1bzds, 4-bromanyl-1h-indazole
PubChem CID 22352548
IUPAC navn 4-brom-lH-indazol
SMIL C1=CC2=C(C=NN2)C(=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1H-indazole
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 9757929
Formel vægt 197.04
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof