Få mere at vide
4-Bromo-1H-imidazol, 97%
Artikelnummer. 11956261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11956261 5 g Glasflaske 5g
10210593 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11956261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376900050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2302-25-2
Molekylær formel C3H3BrN2
Molekylvægt (g/mol) 146.98
MDL nummer MFCD00047021
InChI nøgle FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
IUPAC navn 5-brom-lH-imidazol
SMIL BrC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1H-imidazole
Smeltepunkt 126,0 °C til 132,0 °C
Farve Beige til farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 146.97
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1H-imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.