missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo 17Beta-Estradiol, TRC

Artikelnummer. 30333416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333416 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684975250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo 17Beta-Estradiol
CAS 1630-83-7
Molekylær formel C18H23BrO2
Mængde 250 mg
Synonym 4-Bromo-estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 4-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 4-Bromo-17β-estradiol, 4-Bromo-β-estradiol, 4-Bromoestradiol, NSC 104802
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Molekylvægt (g/mol) 351.28
Formel vægt 350.0881
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.