missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo 17Beta-Estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo 17Beta-Estradiol |
| CAS | 1630-83-7 |
| Molekylær formel | C18H23BrO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Bromo-estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 4-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 4-Bromo-17β-estradiol, 4-Bromo-β-estradiol, 4-Bromoestradiol, NSC 104802 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4c(Br)c(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.28 |
| Formel vægt | 350.0881 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?