Få mere at vide
4-brom-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10699554
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10699554 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10577863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39510CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 412048-44-3
Molekylær formel C17H26BrNSi
Molekylvægt (g/mol) 352.391
MDL nummer MFCD05664418
InChI nøgle ZXHMUQVMGJYGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 4-bromo-1-triisopropylsilyl indole, 4-bromo-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-bromo-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-bromo-1-tri-isopropylsilyl-1h-indole, 4-bromoindol-1-yl-tri propan-2-yl silane
PubChem CID 2795573
IUPAC navn (4-bromindol-1-yl)-tri(propan-2-yl)silan
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C1C=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 352.39
Procent renhed 97%