Få mere at vide
4-bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-pyrrolin-3-methyl) methanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30134859
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134859 25 mg
30007098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68629025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 215956-55-1
Molekylær formel C10 H17 Br N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 343.28
IUPAC navn 3-bromo-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrol
SMIL CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)CSS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17BrNO3S2/c1-9(2)7(6-16-17(5,14)15)8(11)10(3,4)12(9)13/h6H2,1-5H3
Formel vægt 341.9833