missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-1-napthaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30338868
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338868 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68703510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-napthaldehyde
CAS 50672-84-9
Molekylær formel C11 H7 Br O
Mængde 10 g
Synonym 4-Bromo-1-naphthaldehyde, 4-Bromo-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Bromo-1-naphthylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H
SMIL Brc1ccc(C=O)c2ccccc12
IUPAC navn 4-bromonaphthalene-1-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 235.08
Formel vægt 233.968
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.