Få mere at vide
4-Bromo-1-napthaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-napthaldehyde |
| CAS | 50672-84-9 |
| Molekylær formel | C11 H7 Br O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 4-Bromo-1-naphthaldehyde, 4-Bromo-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Bromo-1-naphthylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H |
| SMIL | Brc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-bromonaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vægt | 233.968 |