Få mere at vide
4-brom-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10136772
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10136772 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10433773 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10420564 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10136772 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00978CB
Kemiske identifikatorer
CAS 497832-99-2
Molekylær formel C5H4BrF3N2
Molekylvægt (g/mol) 229
MDL nummer MFCD04115415
InChI nøgle TZAYNGPUOOUEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16983, buttpark 99\18-60, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 2794651
IUPAC navn 4-brom-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol
SMIL CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 229
Procent renhed 97%