Få mere at vide
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol, 98+%
Artikelnummer. 15442109
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442109 100 g 100g
15432109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64768.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 15803-02-8 | C4H5BrN2 | 161,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15803-02-8
Molekylær formel C4H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 161.00
MDL nummer MFCD02179565
InChI nøgle IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl, 1-mehtyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromopyrazole, 4-bromo-1-methyl-pyrazole, 4-bromo-2-methyl-1h-pyrazole, zlchem 151, pubchem16867, 4bmp
PubChem CID 167433
IUPAC navn 4-brom-1-methylpyrazol
SMIL CN1C=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.558 g/mL
Kogepunkt 185 °C til 188 °C
Flammepunkt 94 °C (201 °F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 100 g
Beilstein 108120
Formel vægt 161
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske