Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10327364 250 mg 250mg
10443214 1 g 1g
10178224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84547-86-4
Molekylær formel C5H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.011
InChI nøgle LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
IUPAC navn 4-brom-1-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.01
Procent renhed 97%