Få mere at vide
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031887
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15428335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33131.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 287922-71-8
Molekylær formel C5H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 186.01
MDL nummer MFCD00103545
InChI nøgle NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
PubChem CID 45594322
IUPAC navn 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carbonitrile
SMIL CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 186.01
Procent renhed 97%